Principaux documents
C0293
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C
aqueous solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Conditionnement
serum bottle