C0249
Anti-CSTF3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CSTF-77, Anti-Cleavage stimulation factor 77
658,00 $
About This Item
658,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μL using lysates of HEK-293T cells
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSTF3(1479)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable