Principaux documents
BMSW1005500
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 500 g, stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W1005-500
Taille
500 g
Catégories apparentées
Description générale
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Informations légales
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.