Principaux documents
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
500 G
141,00 $
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 G
141,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NA.82
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
Diam. des billes
10 mm
Compatibilité
25mL stainless steel grinding jars
Description générale
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.