BM0027
BMS-870145
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMS 870145, BMS-870145-01, N-[2-[4-(4-Chlorophenyl)-5-fluoro-2,3-dihydro-7-hydroxy-3,3-dimethyl-1H-indol-1-yl]phenyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-urea
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
FC1=CC(O)=C2C(C(C)(C)CN2C3=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=CC=C3)=C1C5=CC=C(Cl)C=C5
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable