Principaux documents
BAF189700002
Bel-Art® Tissue Culture Flask Rack
Holds 5 x 260 mL flasks, polypropylene
1 EA
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
126,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 5 x 260 mL flasks
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18970-0002
Longueur des puits
75 cm
Catégories apparentées
Description générale
Rugged white polypropylene is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F).
Racks to hold either 25cm² or 75cm² (50-75ml or 250-260ml) or similar sized flasks in an upright position during processing of tissue cultures.
  • Prevents "domino effect" of flasks tipping
  • Helps organize flasks when collecting or changing medium, washing of cell monolayer, trypsinization and seeding of cells
  • Grips on each end aid in handling and transport of flasks to the incubator
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP