Principaux documents
B9630
Sigma-Aldrich
Bromopyruvic acid
~98%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2COCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.96
Numéro Beilstein :
1746786
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Clé InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N