B9559
Anti-BF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Anti-FREAC-4, Anti-FoxD1)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
ammonium sulfate suspension
Poids mol.
antigen 45.4 kDa
Espèces réactives
rodent, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FOXD1(2297)
mouse ... Foxd1(15229)
rat ... Foxd1(171299)
Immunogène
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable