Key Documents
B9255
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
Synonyme(s) :
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H30N2O6 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable