Principaux documents
B8881
Sigma-Aldrich
Nα-Benzoyl-L-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Beilstein:
2393290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O