B8556
Hemocyanin from mollusk
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Blue Carrier®
395,00 $
About This Item
395,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Concholepas sp. (Concholepas concholepas )
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
bioconjugation: suitable
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable