B8435
BiCAPPA
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-1,4-piperazinedipropanamine
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
under inert gas
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ~10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCN4CCN(CCCNc5c6ccc(Cl)cc6nc7ccc(OC)cc57)CC4)c2c1
InChI
1S/C38H40Cl2N6O2/c1-47-27-7-11-33-31(23-27)37(29-9-5-25(39)21-35(29)43-33)41-13-3-15-45-17-19-46(20-18-45)16-4-14-42-38-30-10-6-26(40)22-36(30)44-34-12-8-28(48-2)24-32(34)38/h5-12,21-24H,3-4,13-20H2,1-2H3,(H,41,43)(H,42,44)
Clé InChI
GUTKNTSGEOMFPZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable