Principaux documents
B8291
Sigma-Aldrich
Milieu BSK-H, complet
With 6% rabbit serum, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Barbour-Stoenner-Kelly medium, Borrelia burgdorferi medium
100 ML
132,00 $
500 ML
397,00 $
1 L
642,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
132,00 $
500 ML
397,00 $
1 L
642,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Milieu BSK-H, complet, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Adéquation
suitable for Borrelia burgdorferi
Application(s)
food and beverages
Composants
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le milieu BSK-H complet a été utilisé pour cultiver B. burgdorferi afin d'étudier la pathologie de la borréliose de Lyme.[1][2] Il peut être utilisé dans une formulation supplémentée en sérum pour la croissance et l'expansion du spirochète de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi.
Actions biochimiques/physiologiques
Le milieu BSK-H est un milieu complexe standardisé conçu pour favoriser la croissance du spirochète de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi. Afin de standardiser la procédure d'isolement et de culture des spirochètes de la maladie de Lyme, Pollack, RJ et. al. ont modifié la composition du milieu généralement utilisé à cet effet (BSK-II) et ont développé un système pour sa distribution. Ce milieu ne contient pas de gélatine ni d'agarose, et divers composants sont utilisés dans des proportions différentes de celles du BSK-II. Chacun des principaux composants protéiques a été testé par substitution dans des échantillons du produit complet. Le milieu final a été évalué pour sa capacité à cultiver des spirochètes apparentés, notamment Borrelia burgdorferi N40, Guilford, et JD-1 ainsi que des souches de Borrelia hermsii (HS-1) et de Borrelia coriaceae (CO53). Un milieu standardisé, complété par du sérum de lapin présélectionné, facilite la comparaison des résultats de recherche entre les laboratoires et pourrait à terme permettre un diagnostic clinique définitif de la maladie de Lyme basé sur la mise en évidence de l'agent pathogène. Le milieu standardisé est appelé BSK-H.
Le milieu Barbour-Stonner-Kelly (BSK) est un milieu modifié pour la culture des souches de Borrelia qui causent la borréliose de Lyme. Le milieu BSK est une alternative moins coûteuse pour la culture sélective des souches de B. burgdorferi s.l. mais pas de la souche B. afzelii.[3]
Notes préparatoires
Le milieu BSK-H est fourni sous forme de liquide filtré et stérile. Après décongélation, bien mélanger en retournant le flacon avant utilisation. Si le milieu décongelé ne doit pas être utilisé dans les jours qui suivent, il est recommandé de le recongeler en aliquotes de travail afin d'éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. D'autres compléments peuvent être ajoutés de manière aseptique si nécessaire. La nature du supplément peut affecter les conditions de stockage et la durée de conservation du milieu.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nyles W Charon et al.
Journal of bacteriology, 191(2), 600-607 (2008-11-18)
Electron cryotomography was used to analyze the structure of the Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi. This methodology offers a new means for studying the native architecture of bacteria by eliminating the chemical fixing, dehydration, and staining steps of conventional electron
Ghiabe H Guibinga et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(9), 2114-2122 (2020-08-14)
Lyme disease is the most common vector-borne disease in North America. The etiological agent is the spirochete Borreliella burgdorferi, transmitted to mammalian hosts by the Ixodes tick. In recent years there has been an increase in the number of cases
Deborah A Grosenbaugh et al.
BMC veterinary research, 14(1), 312-312 (2018-10-18)
Prevention of Lyme disease in dogs in North America depends on effective vaccination against infection by the tick vector-born spirochete Borrelia burgdorferi. Most vaccines effectively prevent spirochete transmission to dogs during tick feeding based on immunization with the outer-surface lipoprotein
Sin Hang Lee et al.
American journal of clinical pathology, 133(4), 569-576 (2010-03-17)
The DNA of Borrelia burgdorferi spirochetes extracted by ammonium hydroxide was used as the template for nested polymerase chain reaction (PCR) amplification of the species-specific 16S ribosomal DNA (rDNA). The primers were those well known to be specific for signature
Melisha R Kenedy et al.
Infection and immunity, 77(7), 2773-2782 (2009-05-20)
Borrelia burgdorferi has developed efficient mechanisms for evading the innate immune response during mammalian infection and has been shown to be resistant to the complement-mediated bactericidal activity of human serum. It is well recognized that B. burgdorferi expresses multiple lipoproteins
Questions
  1. Is rabbit serum inactivated by heat? Thanks
    1 answer
    1. No, this product has not been heat inactivated.