Principaux documents
B8126
Sigma-Aldrich
Boc-L-Orn-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clé InChI
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable