Principaux documents
B7885
Sigma-Aldrich
[Tyr8]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H73N15O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1076.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Tyr-Arg
Application
Useful for determination of human urinary kinin levels
Determination of human urinary kinin levels by radioimmunoassay using a tyrosine analogue of bradykinin.
M L Mashford et al.
Biochemical pharmacology, 20(5), 969-973 (1971-05-01)