Principaux documents
B7875
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)C(N)CSCc1ccccc1