Principaux documents
B7795
Sigma-Aldrich
Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H42N6O12S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
686.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Application
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable