Principaux documents
B7502
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-naphthyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1