Principaux documents
B7383
SAFC
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable