A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C143H243N47O42S4 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
3421.01 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderBiochem/physiol Actions
L-BNP (Arg13Leu-BNP) is a substituted Brain Natiuretic Peptide with discriminate guanylyl cyclase activator.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c