B6934
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
Actions biochimiques/physiologiques
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
Autres remarques
Major component in Mesobuthus eupeus
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable