Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderstorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2