Principaux documents
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
Synonyme(s) :
Benzoylbenzoyl-GTP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H24N5O16P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
731.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Autres remarques
Mixed isomers