Principaux documents
B6005
Supelco
Batyl alcohol
≥98%
Synonyme(s) :
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.57
Numéro Beilstein :
1725677
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Pureté
≥98%
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
Clé InChI
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable