B5256
DL-α-O-Benzylglycerol
≥98%
Synonyme(s) :
1-O-Benzyl-rac-glycerol
About This Item
Pureté
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Clé InChI
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves