Principaux documents
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98% (titration)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.96
Beilstein:
4619219
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥98% (titration)
Chaîne SMILES 
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)