B4555
Benazoline oxalate salt
solid
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenyl)-1H-imidazole oxalate salt
About This Item
Forme
solid
Solubilité
H2O: ≤8 mg/mL
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ncc[nH]3
InChI
1S/C13H10N2.C2H2O4/c1-2-4-11-9-12(6-5-10(11)3-1)13-14-7-8-15-13;3-1(4)2(5)6/h1-9H,(H,14,15);(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
RIKYOUPROWKIIF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable