B3313
Bicyclol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4, 4′-dimethoxy-2, 3, 2′, 3′-bis(methylenedioxy)-6-hydroxymethyl-6′-methoxy-carbonyl biphenyl
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1-c3c(CO)cc(OC)c4OCOc34
InChI
1S/C19H18O9/c1-22-11-4-9(6-20)13(17-15(11)25-7-27-17)14-10(19(21)24-3)5-12(23-2)16-18(14)28-8-26-16/h4-5,20H,6-8H2,1-3H3
Clé InChI
KXMTXZACPVCDMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable