Principaux documents
B2876
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro Beilstein :
3204905
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N