Principaux documents
B2625
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11N3O2/c17-16(18)13-8-6-12(7-9-13)15-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15H/b14-10+
Clé InChI
NOIFWEYOLLHIMW-GXDHUFHOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable