Key Documents
B2506
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BrN2O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clé InChI
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges