B2050
3-Bromo-7-nitroindazole
≥98% (TLC), powder
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
InChI
1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges