Key Documents
B2017
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester
≥98% (TLC), powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H36ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester,
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)SCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C25H36ClN3O5S/c1-6-8-19(23(32)35-15-17-10-12-18(26)13-11-17)28-21(30)20-9-7-14-29(20)22(31)16(2)27-24(33)34-25(3,4)5/h10-13,16,19-20H,6-9,14-15H2,1-5H3,(H,27,33)(H,28,30)
Clé InChI
ILVSMEXNXGFDPM-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Leucocyte elastase substrate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J W Harper et al.
Biochemistry, 23(13), 2995-3002 (1984-06-19)
The primary subsite specificities of human leukocyte elastase, cathepsin G, porcine pancreatic elastase, rat mast cell proteases I and II, bovine chymotrypsin A alpha, and the protease from strain V-8 of Staphylococcus aureus have been mapped with a series of
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.