| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 173,00 $ 147,05 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 709,00 $ |
A propos de cet article
147,05 $
Tarif173,00 $Économiser 15 %Nom du produit
BRL 37344 sodium salt hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: >2 mg/mL |
| color white | color white to beige | color red | color white to off-white |
| Gene Information human ... ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB3(155) | Gene Information - | Gene Information - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe