Documents
B1150
Sigma-Aldrich
Bombesin fragment 8-14
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H57N11O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
Informations sur le gène
human ... GRP(2922)
Actions biochimiques/physiologiques
Agonist