MilliporeSigma
B020002
Sigma Black 2
Synonyme(s) :
Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-[[2-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]ethyl][4-[[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]ethyl 2-cyanoethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H61N8O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
997.08
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
-10 to -25°C