Principaux documents
AXYTGL1140R
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
1 290,00 $
1 290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
1 290,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
1 290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x480tips/cs
Taille
1.1 mm × 4 mm