Principaux documents
AXYT200CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
355,00 $
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
355,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Taille:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Conditionnement:
pkg of 5x960tips/cs
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc T-200-C-L-R
Corning
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-200-C-L-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
200 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.