Principaux documents
AXYSCT050SSBS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, blue, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 PKG
1 170,00 $
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
1 170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
screw top cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
0.5 mL