AXYPLATESPINNER120
Corning® Axygen® Mini Plate Spinner Centrifuge
AC/DC input 120 V
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
1 250,00 $
About This Item
1 250,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning PLATESPINNER120
Technique(s)
cryopreservation: suitable