Principaux documents
AXYPCR96FSCS
Corning® Axygen® 96 Well PCR Amplification Plate
full skirt, 96 well, barcoded, clear, sterile
Synonyme(s) :
PCR amplification plate
1 PKG
517,00 $
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
517,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
clear polypropylene wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 wells
Volume de travail
200 mL
Adéquation
suitable for PCR
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.