Principaux documents
AXYMCT060V
Microtubes
size 0.6 mL, violet, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-060-V
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tubes/cs
Taille
0.6 mL
Couleur
violet
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)