Principaux documents
AXYLC200RS
Pipette tips for BioTek Precision 2000
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc LC-200-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Capacité
200 μL
Volume
200 μL
Couleur
clear
Description générale
Product is only available in China.
Autres remarques
Browse all pipette tips