Principaux documents
AXYHGB71615
Corning® Axygen® 16 well comb for use with 7 cm gel system
thickness (1.5 mm)
Synonyme(s) :
gel system accessory
1 EACH
87,90 $
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
87,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.15
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning HGB7-16-15
Épaisseur
(1.5 mm)
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.