AXYFXF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips for Velocity
About This Item
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Capacité
20 μL
Volume
20 μL