Principaux documents
AXYFX50R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
495,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc FX-50-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Capacité
50 μL
Volume
50 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.