Principaux documents
AXYEVF180RS
Pipette filter tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
racked, capacity 180 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
998,00 $
998,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
998,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
998,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc EVF-180-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Capacité
180 μL
Volume
180 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.