Principaux documents
AXYAPMXSVCRRC
Clear retainer ring for AxyPrep midi spin vac column
units of 500
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
About This Item
Code UNSPSC :
40161600
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
units of 500
Fabricant/nom de marque
Corning
Technique(s)
cryopreservation: suitable