AV47999
Anti-CTAGE5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CTAGE family, member 5, Anti-MEA6, Anti-MGEA, Anti-MGEA11, Anti-MGEA6
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
91 kDa
Espèces réactives
bovine, human, dog, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTAGE5(4253)
Description générale
Rabbit Anti-CTAGE5 antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, canine, and bovine CTAGE5.
The previously assigned protein identifier O15320 has been merged into Q96PC5. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable