AV44817
Anti-RHOT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ARHT1, Anti-FLJ11040, Anti-FLJ12633, Anti-MIRO-1, Anti-Ras homolog gene family, member T1
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
71 kDa
Espèces réactives
rabbit, horse, bovine, rat, human, mouse, guinea pig, dog
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOT1(55288)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable